Cloroformiato de colest-5-eno-3β-ilo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L04801.14 L04801.22
L04801.14EA 52.7 EUR
L04801.14 L04801.22
Cloroformiato de colest-5-eno-3β-ilo
Cloroformiato de colest-5-eno-3β-ilo
CAS No.: 7144-08-3 Molecular Formula: C28H45ClO2 Formula Weight: 449.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Pungent Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 3223154 Optical Rotation: -29° (c=5 in chloroform) UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00003633
Formula: C₂₈H₄₅ClO₂
MW: 449.12 g/mol
Pto. de fusión: 116…120 °C
Número MDL: MFCD00003633
Núm. CAS: 7144-08-3
EINECS: 230-447-9
UN: 3261
ADR: 8 II