Ácido 5,5'-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicílico
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A15905.06 A15905.14 A15905.22
A15905.06EA 66.7 EUR
A15905.06 A15905.14 A15905.22
Ácido 5,5'-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicílico
Ácido 5,5'-(3-carboxi-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicílico
CAS No.: 4431-00-9 Molecular Formula: C22H14O9 Formula Weight: 422.35 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2228904 MDL No.: MFCD00011663
Formula: C₂₂H₁₄O₉
MW: 422,35 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011663
Núm. CAS: 4431-00-9
EINECS: 224-628-1