5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
36239.14
36239.22
36239.14EA
64.9
EUR
36239.14
36239.22
5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio ACS
5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio
CAS No.: 569-58-4
Molecular Formula: C22H23N3O9
Formula Weight: 473.44
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
pH: 5.3
Melting Point: 220-225° dec.
Merck Reference: 14,322
MDL No.: MFCD00040925
Formula:
C₂₂H₂₃N₃O₉ Pto. de fusión: 220…225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040925 Núm. CAS: 569-58-4 EINECS: 209-319-1 Índice Merck: 14,322 |