5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
ALuminon, Ammonium auritricarboxylate ATA Triammonium aurinetricarboxylate triammonium salt Ammonium aurintricarboxylate aurintricarboxylic acid ammonium salt Aluminon(C.1.No.43810) aurintricarboxylic acid triammonium salt, Ammonium 5,5'-((3-carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)bis(2-hydroxybenzoate), Aurin Tricarboxylic Acid Ammonium Salt
A15401.09
A15401.18
A15401.30
A15401.09EA
33.4
EUR
A15401.09
A15401.18
A15401.30
5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio
5,5'-(3-Carboxilato-4-oxociclohexa-2,5-dienilidenmetilen)disalicilato de triamonio
CAS No.: 569-58-4
Molecular Formula: C22H23N3O9
Formula Weight: 473.44
Odour: Odourless
pH: 5.3
Melting Point: 220-225° dec.
MDL No.: MFCD00040925
Formula:
C₂₂H₂₃N₃O₉ Pto. de fusión: 220…225 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040925 Núm. CAS: 569-58-4 EINECS: 209-319-1 Índice Merck: 14,322 |