Violeta de catecol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrocatechol Violet
B23513.06 B23513.14
B23513.06EA 52.7 EUR
B23513.06 B23513.14
Violeta de catecol
Violeta de catecol
CAS No.: 115-41-3 Molecular Formula: C19H14O7S Formula Weight: 386.38 Beilstein Reference: 353938 MDL No.: MFCD00005868
Formula: C₁₉H₁₄O₇S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005868
Núm. CAS: 115-41-3
EINECS: 204-088-3