Violeta de catecol indicator for metal titration, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Pyrocatechol Violet
32672-1G 32672-5G
32672-1GEA 198 EUR
32672-1G 32672-5G
Violeta de catecol indicator for metal titration, Fluka™
Violeta de catecol
Beilstein Number: 353938
Formula: C₁₉H₁₄O₇S
MW: 386.38 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005868
Núm. CAS: 115-41-3
EINECS: 204-088-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Change range complying
Indicator Solution 0,1 % H₂O complying
Suitable for metal definition complying
Absorption maximum 436 - 446 nm
Absorbtion (1%/1cm) 400 - 500