2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
213540100 213540500 213540250
ACRO213540100EA 61.3 EUR
ACRO213540100 ACRO213540500 ACRO213540250
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano 96%
2-(2-Bromoetil)-1,3-dioxolano
Formula: C₅H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 68…70 °C (8 mmHg)
Densidad: 1,54 g/cm³
Pto. de inflamación: 65 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00003216
Núm. CAS: 18742-02-4
EINECS: 242-551-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %