2-(Bromometil)-1,3-dioxolano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
209840250 209841000
ACRO209840250EA 86.7 EUR
ACRO209840250 ACRO209841000
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano 97%
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano
Formula: C₄H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 80…82 °C (27 mmHg)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003214
Núm. CAS: 4360-63-8
EINECS: 224-443-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4810 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %