2-(Bromometil)-1,3-dioxolano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
A19312.14
A19312.22
A19312.36
A19312.14EA
62.8
EUR
A19312.14
A19312.22
A19312.36
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano ≥97%
2-(Bromometil)-1,3-dioxolano
Purity: 97%
CAS No.: 4360-63-8
Molecular Formula: C4H7BrO2
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 62°(145°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 103309
MDL No.: MFCD00003214
Formula:
C₄H₇BrO₂ Pto. Ebullición: 175 °C Densidad: 1,628 Pto. de inflamación: 62 °C (145 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003214 Núm. CAS: 4360-63-8 EINECS: 224-443-6 |