2-(2-Aminoetil)-1,3-dioxolano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1176-1G A1176-5G
TCIAA1176-1GEA 95 EUR
TCIAA1176-1G TCIAA1176-5G
2-(2-Aminoetil)-1,3-dioxolano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Aminoetil)-1,3-dioxolano
Formula: C₅H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 75°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00142756
Núm. CAS: 5754-35-8
EINECS: 227-277-2
UN: 2733
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3990f2c928da51298e44e984377815d8880bf66b&vid=3990f2c928da51298e44e984377815d8880bf66b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %