2-(Aminometil)-1,3-dioxolano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1179-1G A1179-5G
TCIAA1179-1GEA 113 EUR
TCIAA1179-1G TCIAA1179-5G
2-(Aminometil)-1,3-dioxolano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Aminometil)-1,3-dioxolano
Formula: C₄H₉NO₂
Número MDL: MFCD00142862
Núm. CAS: 4388-97-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b74dd59c804ff0872de8008310a89f8a3dd19732&vid=b74dd59c804ff0872de8008310a89f8a3dd19732&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %