2-Metil-1,3-dioxolano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12824.09
A12824.18
A12824.09EA
82.2
EUR
A12824.09
A12824.18
2-Metil-1,3-dioxolano ≥98%
2-Metil-1,3-dioxolano
Purity: 98%
CAS No.: 497-26-7
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 80-83°
Beilstein Reference: 102520
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003210
Formula:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Pto. Ebullición: 80…83 °C Densidad: 0,982 Pto. de inflamación: –2 °C (28 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003210 Núm. CAS: 497-26-7 EINECS: 207-841-4 ADR: 3,II |