Piruvaldehído 30-45 (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
175791000
175795000
175790025
ACRO175791000EA
84.5
EUR
ACRO175791000
ACRO175795000
ACRO175790025
Piruvaldehído 30-45 (w/w) in water
Piruvaldehído
Formula:
C₃H₄O₂ Pto. Ebullición: 72 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,2 g/cm³ Pto. de inflamación: >71 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00006960 Núm. CAS: 78-98-8 EINECS: 201-164-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear yellow to brown Solution |
Refractive index | 1.3910 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | 30 to 45 % |
HPLC | ≥96.0 % |