DL-Pantenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Panthenol, DL-Pantothenol, 2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
B25114.18
B25114.30
B25114.18EA
44.7
EUR
B25114.18
B25114.30
DL-Pantenol ≥99%
DL-Pantenol
Purity: 99%
CAS No.: 16485-10-2
Molecular Formula: C9H19NO4
Formula Weight: 205.26
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 66-69°
MDL No.: MFCD00002944
Formula:
C₉H₁₉NO₄ Pto. de fusión: 66…69 °C |
Número MDL:
MFCD00002944 Núm. CAS: 16485-10-2 EINECS: 240-540-6 Índice Merck: 14,2947 |