tert-Butóxido de potasio 1 M in THF, AcroSeal®, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: terc-Butanolato de potasio
371221000 371220010 371220025
371221000.EA 243 EUR
371221000. 371220010. 371220025.
tert-Butóxido de potasio 1 M in THF, AcroSeal®, puro
tert-Butóxido de potasio
Formula: C₄H₉KO
MW: 112.21 g/mol
Densidad: 0.902 g/cm³
Pto. de inflamación: –19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012162
Núm. CAS: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 2920
ADR: 8 I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to light orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.95 to 1.10 M