terc-Butanolato de litio 2.2 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
379311000 379318000
379311000.EA 115 EUR
379311000. 379318000.
terc-Butanolato de litio 2.2 M in THF, AcroSeal®
terc-Butanolato de litio
Formula: C₄H₉LiO
Pto. de inflamación: –22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050479
Núm. CAS: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Solution
Strength 19 to 21 %
Impurity ≤0.2 % LiOH + Li2CO3 (as LiOH)