Dexpantenol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Dexpanthenol, (R)-2,4-Dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamide
232801000 232805000
ACRO232801000EA 60 EUR
ACRO232801000 ACRO232805000
Dexpantenol 98+%
Dexpantenol
Formula: C₉H₁₉NO₄
MW: 205.25 g/mol
Pto. Ebullición: 118…120 °C (2.7Pa)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065006
Núm. CAS: 81-13-0
EINECS: 201-327-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
Assay ≥98.0 %
Water ≤1.0 % (K.F.)
Specific optical rotation +29.0° to +32.0° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)