Tioglicolato de calcio trihidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(mercaptoacetato) de calcio trihidrato
367031000 367035000
ACRO367031000EA 33.7 EUR
ACRO367031000 ACRO367035000
Tioglicolato de calcio trihidrato 99%
Tioglicolato de calcio trihidrato
Formula: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
MW: 276.35 g/mol
Pto. de fusión: 270…280 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150707
Núm. CAS: 65208-41-5
EINECS: 212-402-5
UN: 3263
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥98.5 %