Tioglicolato de calcio trihidrato
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Bis(mercaptoacetato) de calcio trihidrato
1.02125.1000 1.02125.9075
1.02125.1000EA 0 EUR
1.02125.1000 1.02125.9075
Tioglicolato de calcio trihidrato
Tioglicolato de calcio trihidrato
Formula: C₄H₆CaO₄S₂·3H₂O
MW: 276.35 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150707
Núm. CAS: 65208-41-5
EINECS: 249-881-5
UN: 3263
ADR: 8 III