(3-Acriloxipropil)trimetoxisilano ≥94% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-(Trimethoxysilyl)propyl acrylate
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
L16400.06
L16400.14
L16400.06EA
110
EUR
L16400.06
L16400.14
(3-Acriloxipropil)trimetoxisilano ≥94% estabilizado
(3-Acriloxipropil)trimetoxisilano
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 94%
CAS No.: 4369-14-6
Molecular Formula: C9H18O5Si
Formula Weight: 234.33
Flash Point: 123°(253°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 95-100°/3mm
Beilstein Reference: 2046320
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00054803
Formula:
C₉H₁₈O₅Si MW: 234,32 g/mol Pto. Ebullición: 95…100 °C (3 mmHg) Densidad: 1,059 Pto. de inflamación: 123 °C (253 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054803 Núm. CAS: 4369-14-6 EINECS: 419-560-6 UN: 1760 ADR: 8,III |