Cloroformiato de alilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
221740500
221741000
ACRO221740500EA
139
EUR
ACRO221740500
ACRO221741000
Cloroformiato de alilo 97%
Cloroformiato de alilo
Formula:
C₄H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 109…110 °C (760 mmHg) Densidad: 1,13 g/cm³ Pto. de inflamación: 31 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000648 Núm. CAS: 2937-50-0 EINECS: 220-916-6 UN: 1722 ADR: 6.1, |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...