Ácido (4-clorofeniltio)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08583.09
L08583.18
L08583.09EA
55.6
EUR
L08583.09
L08583.18
Ácido (4-clorofeniltio)acético ≥98%
Ácido (4-clorofeniltio)acético
Purity: 98%
CAS No.: 3405-88-7
Molecular Formula: C8H7ClO2S
Formula Weight: 202.66
Melting Point: 104-107°
Beilstein Reference: 1871569
Formula:
C₈H₇ClO₂S Pto. de fusión: 104…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00021762 Núm. CAS: 3405-88-7 |