Clorotioformiato de O-p-tolilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: O-4-Methylphenyl chlorothioformate, p-Tolyl chlorothionoformate
B23501.09 B23501.18
B23501.09EA 80.6 EUR
B23501.09 B23501.18
Clorotioformiato de O-p-tolilo ≥97%
Clorotioformiato de O-p-tolilo
Purity: 97% CAS No.: 937-63-3 Molecular Formula: C8H7ClOS Formula Weight: 186.66 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.5740 Boiling Point: 70-72°/1mm Beilstein Reference: 1448986 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014466
Formula: C₈H₇ClOS
MW: 186.66 g/mol
Pto. Ebullición: 70…72 °C (1 mmHg)
Densidad: 1.210
Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F)
Número MDL: MFCD00014466
Núm. CAS: 937-63-3
EINECS: 213-333-3
UN: 3265
ADR: 8 II