Clorotioformiato de O-fenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Phenyl chlorothionocarbonate, Phenyl chlorothionoformate, O-Phenyl carbonochloridothioate
215490050 215490010 215490250
ACRO215490050EA 108 EUR
ACRO215490050 ACRO215490010 ACRO215490250
Clorotioformiato de O-fenilo 99%
Clorotioformiato de O-fenilo
Formula: C₇H₅ClOS
MW: 172.63 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C (6 mmHg)
Densidad: 1.248 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004920
Núm. CAS: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5800 to 1.5830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %