Clorotioformiato de O-fenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Phenyl chlorothionocarbonate, Phenyl chlorothionoformate, O-Phenyl carbonochloridothioate
L00838.03 L00838.06 L00838.14
L00838.03EA 39.8 EUR
L00838.03 L00838.06 L00838.14
Clorotioformiato de O-fenilo ≥98%
Clorotioformiato de O-fenilo
Purity: 98+% CAS No.: 1005-56-7 Molecular Formula: C7H5ClOS Formula Weight: 172.63 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 81°(177°F) Refractive Index: 1.5804 Odour: Acrid Boiling Point: 81-83°/6mm Beilstein Reference: 774830 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004920
Formula: C₇H₅ClOS
MW: 172.63 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C (6 mmHg)
Densidad: 1.248
Pto. de inflamación: 81 °C (177 °F)
Número MDL: MFCD00004920
Núm. CAS: 1005-56-7
EINECS: 213-736-4
UN: 3265
ADR: 8 II