Ácido tioglicólico sal sódica 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
148890500
148890010
148892500
ACRO148890500EA
79.4
EUR
ACRO148890500
ACRO148890010
ACRO148892500
Ácido tioglicólico sal sódica 98%
Mercaptoacetato de sodio
Formula:
HSCH₂COONa MW: 114.1 g/mol Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00043386 Núm. CAS: 367-51-1 EINECS: 206-696-4 UN: 2923 ADR: 8 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white to light pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodimetric | ≥97.5 % |
Elemental Analysis | 11.41 to 11.99 % (N) |