Ácido tioglicólico sal sódica ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Thioglycolic Acid, Thioglycolic Acid Sodium Salt, Mercaptoacetic acid, sodium salt
L14356.14 L14356.22 L14356.36
L14356.14EA 32.6 EUR
L14356.14 L14356.22 L14356.36
Ácido tioglicólico sal sódica ≥97%
Mercaptoacetato de sodio
Purity: 97% CAS No.: 367-51-1 Molecular Formula: HSCH2CO2Na Formula Weight: 114.10 Odour: Stench pH: ~6 Melting Point: ca 305° Beilstein Reference: 4569109 Merck Reference: 14,8692 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00043386
Formula: HSCH₂COONa
MW: 114,1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043386
Núm. CAS: 367-51-1
EINECS: 206-696-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,8692