Ácido (feniltio)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B22280.14
B22280.22
B22280.14EA
70.7
EUR
B22280.14
B22280.22
Ácido (feniltio)acético ≥97%
Ácido (feniltio)acético
Purity: 97%
CAS No.: 103-04-8
Molecular Formula: C6H5SCH2CO2H
Formula Weight: 168.22
Odour: Stench
Melting Point: 61-66°
Beilstein Reference: 2045072
MDL No.: MFCD00004355
Formula:
C₈H₈O₂S Pto. de fusión: 61…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004355 Núm. CAS: 103-04-8 EINECS: 203-073-9 |