Bismuto (III) citrato ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bismuth citrate
40398.30
40398.A1
40398.30EA
116
EUR
40398.30
40398.A1
Bismuto (III) citrato ≥94%
Bismuto (III) citrato
Purity: 94%
CAS No.: 813-93-4
Molecular Formula: C6H5BiO7
Formula Weight: 398.08
Physical Form: Crystalline Powder, typically 10 micron max
Density: 3.5
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Insoluble in water, alcohol, ether. Soluble in ammonia solution and in solution of alkali citrates. Typical tap density 0.50g/cm3
MDL No.: MFCD00050817
Formula:
C₆H₅BiO₇ Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,5 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050817 Núm. CAS: 813-93-4 EINECS: 212-390-1 |