Ácido (4-fluorofeniltio)acético ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
A19658.03
A19658.06
A19658.03EA
46.9
EUR
A19658.03
A19658.06
Ácido (4-fluorofeniltio)acético ≥97%
Ácido (4-fluorofeniltio)acético
Purity: 97%
CAS No.: 332-51-4
Molecular Formula: C8H7FO2S
Formula Weight: 186.21
Melting Point: 76-79°
MDL No.: MFCD00219825
Formula:
C₈H₇FO₂S MW: 186.21 g/mol Pto. de fusión: 76…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00219825 Núm. CAS: 332-51-4 |