1,1'-[Etano-1,2-diilbis(tio)]bisbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L02019.09
L02019.18
L02019.09EA
61.7
EUR
L02019.09
L02019.18
1,1'-[Etano-1,2-diilbis(tio)]bisbenceno ≥98%
1,1'-[Etano-1,2-diilbis(tio)]bisbenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 622-20-8
Molecular Formula: C14H14S2
Formula Weight: 246.39
Melting Point: 68-70°
Beilstein Reference: 1877719
Formula:
C₁₄H₁₄S₂ Pto. de fusión: 68…70 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014085 Núm. CAS: 622-20-8 EINECS: 210-723-5 |