[Metilenbis(tio)]bisbenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L01723.06
L01723.14
L01723.06EA
31
EUR
L01723.06
L01723.14
[Metilenbis(tio)]bisbenceno ≥98%
[Metilenbis(tio)]bisbenceno
Purity: 98+%
CAS No.: 3561-67-9
Molecular Formula: C13H12S2
Formula Weight: 232.36
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 194°/8mm
MDL No.: MFCD00003067
Formula:
C₁₃H₁₂S₂ Pto. Ebullición: 194 °C (8 mmHg) Pto. de fusión: 36…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003067 Núm. CAS: 3561-67-9 EINECS: 222-624-4 |