Fumarato de disodio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
215530050 215531000 215535000
ACRO215530050EA 20.7 EUR
ACRO215530050 ACRO215531000 ACRO215535000
Fumarato de disodio 98%
Fumarato de disodio
Formula: C₄H₂Na₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064567
Núm. CAS: 17013-01-3
EINECS: 241-087-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %