Fumarato de disodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Disodium Fumarate, Fumaric acid disodium salt, Fumaric Acid Disodium Salt, Sodium fumarate
A11276.0E
A11276.22
A11276.36
A11276.0EEA
401
EUR
A11276.0E
A11276.22
A11276.36
Fumarato de disodio ≥98%
Fumarato de disodio
Purity: 98%
CAS No.: 17013-01-3
Molecular Formula: C4H2Na2O4
Formula Weight: 160.04
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00064567
Formula:
C₄H₂Na₂O₄ MW: 160.04 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064567 Núm. CAS: 17013-01-3 EINECS: 241-087-7 |