Tetrakis(dimetilamino)etileno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: TDAE
T1221-25G T1221-5G
TCIAT1221-25GEA 4137 EUR
TCIAT1221-25G TCIAT1221-5G
Tetrakis(dimetilamino)etileno ≥95.0% (por GC)
Tetrakis(dimetilamino)etileno
Formula: C₁₀H₂₄N₄
Pto. Ebullición: 59°C
Pto. de inflamación: 53°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009601
Núm. CAS: 996-70-3
EINECS: 213-638-1
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8fe4871059c33251b828c4fd9fdb3fe2003a164&vid=a8fe4871059c33251b828c4fd9fdb3fe2003a164&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %