2-(4-Clorofeniltio)benzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A12852.06
A12852.14
A12852.06EA
59.7
EUR
A12852.06
A12852.14
2-(4-Clorofeniltio)benzaldehído ≥98%
2-(4-Clorofeniltio)benzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 107572-07-6
Molecular Formula: C13H9ClOS
Formula Weight: 248.72
Melting Point: 71-74°
Boiling Point: 102-104°/14mm
MDL No.: MFCD00051766
Formula:
C₁₃H₉ClOS MW: 248,73 g/mol Pto. Ebullición: 102…104 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 71…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051766 Núm. CAS: 107572-07-6 |