(Feniltio)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Phenylthio)acetonitrile
A12869.14 A12869.22
A12869.14EA 116 EUR
A12869.14 A12869.22
(Feniltio)acetonitrilo ≥98%
(Feniltio)acetonitrilo
Purity: 98% CAS No.: 5219-61-4 Molecular Formula: C6H5SCH2CN Formula Weight: 149.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5820 Odour: Unpleasant Boiling Point: 146-147°/14mm Beilstein Reference: 2042078 MDL No.: MFCD00019831
Formula: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Pto. Ebullición: 146…147 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,142
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019831
Núm. CAS: 5219-61-4
EINECS: 226-013-3