Succinilsulfatiazol
Proveedor: MP Biomedicals
0210297680 0210297690
ICNA0210297680EA 110 EUR
ICNA0210297680 ICNA0210297690
Succinilsulfatiazol
Succinilsulfatiazol
Formula: C₁₃H₁₃N₃O₅S₂
Número MDL: MFCD00022437
Núm. CAS: 116-43-8
EINECS: 204-141-0