Procaina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
207311000 207315000
ACRO207311000EA 70.1 EUR
ACRO207311000 ACRO207315000
Procaina clorhidrato 99%
Procaina clorhidrato
Formula: C₁₃H₂₁ClN₂O₂
MW: 272.77 g/mol
Pto. de fusión: 154…158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013000
Núm. CAS: 51-05-8
EINECS: 200-077-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 5.0 to 6.5 (2 % w/v in water)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %