Procaina clorhidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
A17485.18
A17485.30
A17485.18EA
36
EUR
A17485.18
A17485.30
Procaina clorhidrato 99%
Procaina clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 51-05-8
Molecular Formula: C13H20N2O2.HCl
Formula Weight: 272.78
Odour: Odourless
Melting Point: 155-157°
Boiling Point: 195-196°/17mm
Merck Reference: 14,7757
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013000
Formula:
C₁₃H₂₁ClN₂O₂ MW: 272.77 g/mol Pto. Ebullición: 195…196 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 155…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013000 Núm. CAS: 51-05-8 EINECS: 200-077-2 UN: 2811 ADR: 6.1 III |