1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
105370010 105372500
ACRO105370010EA 82.7 EUR
ACRO105370010 ACRO105372500
1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico 97%
1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
Formula: C₉H₄O₅
Pto. de fusión: 164…169 °C
Pto. de inflamación: 227 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005925
Núm. CAS: 552-30-7
EINECS: 209-008-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Assay ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.98 to 1.20
BSC Certification Passes