1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,2,4-Benzenetricarboxylic anhydride, 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
B23003.30
B23003.A1
B23003.30EA
32.3
EUR
B23003.30
B23003.A1
1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico ≥97%
1,2-Anhidrido del ácido benceno-1,2,4-tricarboxílico
Purity: 97%
CAS No.: 552-30-7
Molecular Formula: C9H4O5
Formula Weight: 192.13
Flash Point: 227°(440°F)
Melting Point: 165-169°
Boiling Point: 240-245°/14mm
Beilstein Reference: 9394
Merck Reference: 14,9703
MDL No.: MFCD00005925
Formula:
C₉H₄O₅ MW: 192,13 g/mol Pto. Ebullición: 240…245 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 165…169 °C Densidad: 1,540 Pto. de inflamación: 227 °C (440 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005925 Núm. CAS: 552-30-7 EINECS: 209-008-0 Índice Merck: 14,9703 |