Sulfatiazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10727.22
A10727.36
A10727.22EA
82.5
EUR
A10727.22
A10727.36
Sulfatiazol ≥99%
Sulfatiazol
Purity: 99%
CAS No.: 72-14-0
Molecular Formula: C9H9N3O2S2
Formula Weight: 255.32
Melting Point: 200-203°
Merck Reference: 14,8943
MDL No.: MFCD00005319
Short-acting antimicrobial topical sulfa drug
Formula:
C₉H₉N₃O₂S₂ Pto. de fusión: 200…203 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005319 Núm. CAS: 72-14-0 EINECS: 200-771-5 Índice Merck: 14,8943 |