Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
212840250 212841000
ACRO212840250EA 45.8 EUR
ACRO212840250 ACRO212841000
Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio 98%
Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Pto. de fusión: 222 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012979
Núm. CAS: 137-09-7
EINECS: 205-279-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Beige to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %