Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
A17697.14
A17697.22
A17697.14EA
40.3
EUR
A17697.14
A17697.22
Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio ≥98%
Dicloruro de 4-hidroxi-m-fenilendiamonio
Purity: 98+%
CAS No.: 137-09-7
Molecular Formula: C6H8N2O.2HCl
Formula Weight: 197.07
Melting Point: ca 280° dec.
Beilstein Reference: 3913728
Merck Reference: 14,2983
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00012979
Formula:
C₆H₁₀Cl₂N₂O Pto. de fusión: ∼ 280 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012979 Núm. CAS: 137-09-7 EINECS: 205-279-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2983 |