Dianhídrido piromelítico 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
105321000 105325000 105320025
ACRO105321000EA 60.1 EUR
ACRO105321000 ACRO105325000 ACRO105320025
Dianhídrido piromelítico 99%
Dianhídrido piromelítico
Formula: C₁₀H₂O₆
MW: 218,12 g/mol
Pto. Ebullición: 397…400 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 283…287 °C
Pto. de inflamación: 380 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005005
Núm. CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 287 °C
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.2
BSC Certification Passes