Dianhídrido piromelítico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
45788.A3
45788.22
45788.36
45788.A3EA
954
EUR
45788.A3
45788.22
45788.36
Dianhídrido piromelítico ≥98%
Dianhídrido piromelítico
Purity: 98%
CAS No.: 89-32-7
Molecular Formula: C10H2O6
Formula Weight: 218.12
Flash Point: 380°(716°F)
Physical Form: Crystalline powder
Density: 1.68
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 284-288°
Boiling Point: 305-310°/30mm
Beilstein Reference: 213583
MDL No.: MFCD00005005
Formula:
C₁₀H₂O₆ Pto. Ebullición: 305…310 °C (30 mmHg) Pto. de fusión: 284…288 °C Densidad: 1,68 Pto. de inflamación: 380 °C (716 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005005 Núm. CAS: 89-32-7 EINECS: 201-898-9 |