2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L08406.22
L08406.36
L08406.22EA
40.4
EUR
L08406.22
L08406.36
2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio ≥98%
2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio
Purity: 98+%
CAS No.: 21799-87-1
Molecular Formula: C6H5KO5S
Formula Weight: 228.27
Melting Point: ca 251° dec.
Beilstein Reference: 5187027
Formula:
C₆H₅KO₅S Pto. de fusión: ∼ 251 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007475 Núm. CAS: 21799-87-1 EINECS: 244-584-7 |