2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio para síntesis
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 2,5-Dihydroxybenzenesulphonic acid potassium sal, Hydroquinonesulphonic acid potassium salt, Potassium 2,5-dihydroxybenzenesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14729.0050 8.14729.0250
8.14729.0050EA 0 EUR
8.14729.0050 8.14729.0250
2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio para síntesis
2,5-Dihidroxibencenosulfonato de potasio
Formula: C₆H₅KO₅S
MW: 228.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007475
Núm. CAS: 21799-87-1
EINECS: 244-584-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 250 - 251 °C
Molar Mass 228.27 g/mol