Rodanina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Thioxo-4-thiazolidinone, 2-Thioxo-1,3-thiazolidin-4-one, 2-Thioxothiazolidin-4-one
152600250 152601000
ACRO152600250EA 58.7 EUR
ACRO152600250 ACRO152601000
Rodanina 99%
Rodanina
Formula: C₃H₃NOS₂
MW: 133,19 g/mol
Pto. de fusión: 167…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005488
Núm. CAS: 141-84-4
EINECS: 205-505-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 167 to 170 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %